Key Documents
GF75671400
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.01mm diameter, as drawn
Synonim(y):
W 045090
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 756-714-00
dł. × śr.
20 m × 0.01 mm