Kluczowe dokumenty
GF75485199
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 10 m, temper annealed
Synonim(y):
FA145120
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 754-851-99
Długość
10 m
średnica
0.6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)