GF75473062
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 200g
Synonim(y):
CR026010
About This Item
Kod UNSPSC:
12141709
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 754-730-62
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
420 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF75473062-1EA | 4061825443331 |