Kluczowe dokumenty
GF75346678
Gold
insulated wire, 0.5m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.012mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Synonim(y):
AU005810
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 753-466-78
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
dł. × śr. × grubość
0.5 m × 0.075 mm × 0.012 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)