GF75183611
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 500 m, temper hard
Synonim(y):
CU025120
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 751-836-11
Długość
500 m
średnica
0.08 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)