Kluczowe dokumenty
GF75012724
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Synonim(y):
AL137910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 750-127-24
Długość
1000 mm
średnica
10 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)