Kluczowe dokumenty
GF74506899
Dysprosium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
DY007910
About This Item
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 745-068-99
rezystywność
89 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 6.35 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
gęstość
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Klucz InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)