Merck
GF74504707
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.9%
Synonim(y):
SM006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sm
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141612
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 745-047-07
rezystywność
91.4 μΩ-cm, 0°C
masa
20 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
gęstość
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Klucz InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)