GF73480989
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
100mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
FA147500
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 734-809-89
dł. × grubość ścianki
100 mm × 1 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
7.0 mm × 5.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73480989-1EA | 4061825436395 |
GF73480989-10EA | 4061829934859 |
GF73480989-2EA | 4061829956592 |
GF73480989-5EA | 4061831006971 |