Kluczowe dokumenty
GF73280246
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonim(y):
AL606300
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 732-802-46
masa
50 g
nominalna wielkość granulek
2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)