GF72906127
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, length 200 m, 0.5 mm diameter, temper hard
Synonim(y):
FA145116
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 729-061-27
Długość
200 m
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)