Kluczowe dokumenty
GF71889418
Nickel
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, 99.9%
Synonim(y):
NI000340
About This Item
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 718-894-18
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.025 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF71889418-20EA | 4061829530532 |
GF71889418-5EA | 4061829571665 |
GF71889418-10EA | 4061829450649 |
GF71889418-1EA | 4061825406527 |
GF71889418-2EA | 4061829490317 |