GF71822381
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
100g lump, 6mm max. lump size, granular
Synonim(y):
AD086100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
lumps (granular)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 718-223-81
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF71822381-1EA | 4061825435329 |