Kluczowe dokumenty
GF71673060
Bismuth
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonim(y):
BI000160
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 716-730-60
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.025 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF71673060-2EA | 4061829508500 |
GF71673060-5EA | 4061829571634 |
GF71673060-1EA | 4061825364841 |