Kluczowe dokumenty
GF71222093
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 50 m, temper annealed
Synonim(y):
FA145120
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 712-220-93
Długość
50 m
średnica
0.6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)