Kluczowe dokumenty
GF70641086
Zirconium
sponge, 50g, max. size 25mm, 99.2%
Synonim(y):
ZR006100
About This Item
Próba
99.2%
Formularz
sponge
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 706-410-86
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
25 mm (maximum)
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)