Kluczowe dokumenty
GF70065547
Nickel silver
tube, Cu62%/Ni18%/Zn20%, outside diameter 1.1 mm, length 970 mm, wall thickness 0.21 mm
Synonim(y):
CU107140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 700-655-47
Długość
970 mm
śr. zewn.
1.1 mm
grubość ścianki
0.21 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)