Kluczowe dokumenty
GF69747621
Praseodymium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Praseodymium, PR000100
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 697-476-21
rezystywność
68 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.01 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
gęstość
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Klucz InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)