Kluczowe dokumenty
GF69508682
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.30mm diameter, annealed
Synonim(y):
CU075132
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 695-086-82
dł. × śr.
50 m × 0.30 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)