Kluczowe dokumenty
GF69367450
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.5m wire, 0.50mm diameter, annealed
Synonim(y):
AU145140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 693-674-50
dł. × śr.
0.5 m × 0.50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)