GF69325847
Iron-Nickel-Cobalt alloy, Fe63Ni32Co5
100mm rod, 10mm diameter, as drawn
Synonim(y):
FK177910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 693-258-47
dł. × śr.
100 mm × 10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69325847-5EA | 4061831018288 |
GF69325847-1EA | 4061825442181 |
GF69325847-2EA | 4061829966317 |