Kluczowe dokumenty
GF68049827
Gold
tube, 200mm, outside diameter 1.60mm, inside diameter 0.6mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
AU007180
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 680-498-27
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.5 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.60 mm × 0.6 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)