Kluczowe dokumenty
GF67645301
Rhenium
wire reel, 2m, diameter 0.2mm, annealed, 99.97%
Synonim(y):
RE005115
About This Item
Próba
99.97%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 676-453-01
dł. × śr.
2 m × 0.2 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
gęstość
21.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Klucz InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)