Kluczowe dokumenty
GF67543320
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
Synonim(y):
FE280290
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
Postać
foil (as rolled
quarter hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 675-433-20
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)