GF66883304
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, outside diameter 0.71 mm, Al95%/Cu 4%/Mg 1%, length 1000 mm, wall thickness 0.051 mm
Synonim(y):
AL047100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 668-833-04
Długość
1000 mm
śr. zewn.
0.71 mm
grubość ścianki
0.051 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66883304-2EA | 4061821139979 |
GF66883304-1EA | 4061821139962 |