Key Documents
GF65424494
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 300 x 300mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonim(y):
FF010300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 654-244-94
rozmiar × grubość
300 mm × 300 mm × 0.75 mm