Kluczowe dokumenty
GF65175969
Lead
foil, 0.5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Lead, PB000311
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 651-759-69
rezystywność
20.65 μΩ-cm
śr. × grubość
0.5 m × 0.125 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)