Kluczowe dokumenty
GF64953973
Lead
foil, 6mm disks, thickness 0.025mm, 99.99+%
Synonim(y):
Lead, PB000160
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 649-539-73
rezystywność
20.65 μΩ-cm
śr. × grubość
6 mm × 0.025 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF64953973-50EA | 4061829579821 |
GF64953973-10EA | 4061829457440 |
GF64953973-20EA | 4061829528881 |