GF64503547
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonim(y):
MO075125
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 645-035-47
dł. × śr.
5 m × 0.125 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)