Key Documents
GF64169051
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Synonim(y):
NI105840
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
opis
polyester insulation
thermocouple wire
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 641-690-51
grubość izolacji
0.004 mm
przewód dł. × śr.
10 m × 0.125 mm , conductor diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple