Kluczowe dokumenty
GF64127864
Zirconium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.016mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000205
About This Item
Próba
99.2%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 641-278-64
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.016 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF64127864-5EA | 4061829570842 |
GF64127864-10EA | 4061829489410 |
GF64127864-1EA | 4061825410562 |
GF64127864-20EA | 4061829551230 |
GF64127864-2EA | 4061829521530 |