GF63686144
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonim(y):
MO075140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 636-861-44
dł. × śr.
2 m × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)