Kluczowe dokumenty
GF63666737
Nickel silver
rod, Cu45%/Zn43%/Ni10%/Pb2%, 20.5 mm diameter, length 200 mm
Synonim(y):
CZ047930
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 636-667-37
Długość
200 mm
średnica
20.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)