GF63215962
Carbon - vitreous - 3000c
tube, outside diameter 34.6 mm, length 25 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
VC007800
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 632-159-62
Długość
25 mm
śr. zewn.
34.6 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63215962-1EA | 4061821098658 |
GF63215962-2EA | 4061821098665 |