GF62217626
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI020550
About This Item
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 622-176-26
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)