Kluczowe dokumenty
GF61507740
Yttrium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Yttrium, Y 000200
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 615-077-40
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.175 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)