GF61504455
Cobalt-iron alloy, Co80Fe20
20g lump, 5mm max. lump size
Synonim(y):
CK226100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 615-044-55
masa
20 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61504455-1EA | 4061825437101 |