Kluczowe dokumenty
GF60962788
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper hard
Synonim(y):
AB245120
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 609-627-88
Długość
10 m
średnica
0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)