Kluczowe dokumenty
GF60185730
Platinum/Rhodium
wire, 0.50 mm diameter, Pt94%/Rh 6%, length 1 m, temper annealed
Synonim(y):
PT075130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 601-857-30
Długość
1 m
średnica
0.50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)