GF59913928
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, coil width 50 mm, length 2 m
Synonim(y):
FE830250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 599-139-28
Długość
2 m
szerokość zwoju
50 mm
grubość
0.025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF59913928-1EA | 4061821159274 |