Kluczowe dokumenty
GF59708829
Thulium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Thulium, TM000210
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 597-088-29
rezystywność
90 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.1 mm
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
gęstość
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Klucz InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)