Kluczowe dokumenty
GF59478586
Beryllium
wire reel, 0.2m, diameter 0.125mm, annealed and clean, 99.7%
Synonim(y):
Beryllium, BE005110, Glucinium
About This Item
Próba
99.7%
Postać
wire
temp. samozapłonu
1198 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 594-785-86
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.2 m × 0.125 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
gęstość
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Klucz InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)