Kluczowe dokumenty
GF59398802
Copper
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.1mm, insulation thickness 0.01mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Synonim(y):
Copper, CU005868
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 593-988-02
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr. × grubość
1 m × 0.1 mm × 0.01 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)