Kluczowe dokumenty
GF58892305
Nickel
foil, thickness 1.6 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
Synonim(y):
NI000626
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 588-923-05
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
1.6 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF58892305-1EA | 4061821068224 |
GF58892305-2EA | 4061821068231 |
GF58892305-5EA |