Kluczowe dokumenty
GF58880739
Germanium
microfoil, 25x25mm, thinness 0.5μm, specific density 333μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 100%
Synonim(y):
Germanium, GE004700
About This Item
Próba
100%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 588-807-39
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)