Kluczowe dokumenty
GF58450877
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
1000mm rod, 16mm diameter
Synonim(y):
FL017925
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 584-508-77
dł. × śr.
1000 mm × 16 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)