Kluczowe dokumenty
GF57762399
Platinum
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT000208
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 577-623-99
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.175 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57762399-1EA | 4061825404271 |
GF57762399-2EA | 4061829501716 |
GF57762399-5EA |