GF57356028
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness
Synonim(y):
FE180400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 573-560-28
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57356028-1EA | 4061825466064 |
GF57356028-2EA | 4061829954215 |
GF57356028-10EA | 4061829923891 |
GF57356028-20EA | 4061829974404 |
GF57356028-5EA | 4061829997663 |