Key Documents
GF57316518
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50 x 50mm, 0.914mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE210350
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 573-165-18
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.914 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)