Kluczowe dokumenty
GF57175971
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.08mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NI095830
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 571-759-71
grubość izolacji
0.007 mm
przewód dł. × śr.
50 m × 0.08 mm , conductor diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)